Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Adapter voor 20×50 ml conische zelfstaande buisjes voor eenmalig gebruik (29×177 mm), voor gebruik met LH-4000W en LH-4000-rotoren met ronde bekers
Catalog # SORV75006533
Toebehoren
Catalog # SORV75006533
Toebehoren
Toebehoren
Adapter voor 20×50 ml conische zelfstaande buisjes voor eenmalig gebruik (29×177 mm), voor gebruik met LH-4000W en LH-4000-rotoren met ronde bekers
Price
207,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    Adapter voor 20×50 ml conische zelfstaande buisjes voor eenmalig gebruik (29×177 mm), voor gebruik met LH-4000W en LH-4000-rotoren met ronde bekers
  • Seq:
    28
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.