Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Deksel voor de insluiting van biologische agentia, aerosoldicht, voor ronde bekers, voor swing-out rotoren LH-4000W en LH-4000
Catalogus # SORV75006421
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Toebehoren
Catalogus # SORV75006421
Toebehoren
Toebehoren
Deksel voor de insluiting van biologische agentia, aerosoldicht, voor ronde bekers, voor swing-out rotoren LH-4000W en LH-4000
Price
194,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Deksel voor de insluiting van biologische agentia, aerosoldicht, voor ronde bekers, voor swing-out rotoren LH-4000W en LH-4000
  • Seq:
    22