Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
50 ml, 0,1 ml, 780 mm, 0,10 ± ml
Catalogus # BRND23830
Leverancier:   Brand
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Catalogus # BRND23830
Leverancier:  Brand
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
50 ml, 0,1 ml, 780 mm, 0,10 ± ml
Price
176,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicaatglas 5.4, amberkleurige buret, amberkleurige PE-fles, klasse B.
  • Modulair concept - alle componenten zijn vervangbaar
  • Gekalibreerd om 'Ex' te leveren
  • Witte schaalverdeling en automatische nulstelling
25 ml: foutlimiet volgens klasse B, DIN EN ISO 385.
50 ml: DIN EN ISO 385, klasse B.
Bestelinformatie: Steunen, buretklemmen en rubberen balgen apart bestellen.
Levering: Burette geleverd met 1000 ml PE-reservoirfles met bodem en PVC-vulbuis.
Documents
Specificaties
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Lengte:
    780 mm
  • Indeling:
    0,1 ml
  • Tolerantie:
    0,10 ± ml
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Rubberen balg met enkele ballon, oranje, met ventiel en buis
    Rubberen balg met enkele ballon, oranje, met ventiel en buis
    BRND23400
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 17,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bases for bottles
    Bases for bottles
    BRND23728
    1000 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 8,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bases for bottles
    Bases for bottles
    BRND23725
    500 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 7,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservoirfles, LDPE, bruin, GL 28
    Reservoirfles, LDPE, bruin, GL 28
    BRND130260
    1000 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 9,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserve-vulbuis voor alle compacte automatische buretten, PVC
    Reserve-vulbuis voor alle compacte automatische buretten, PVC
    BRND11525
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 4,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pompkop, bruin, NS 29/32, lengte aansluiting 185 mm, buitendiameter mondstuk 7 mm, Boro 3.3
    Pompkop, bruin, NS 29/32, lengte aansluiting 185 mm, buitendiameter mondstuk 7 mm, Boro 3.3
    BRND23876
    185 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 57,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Indeling
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserve-buretbuisjes, bruin glas
    Reserve-buretbuisjes, bruin glas
    BRND23868
    50 ml
    0,1 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Indeling
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserve-buretbuisjes, bruin glas
    Reserve-buretbuisjes, bruin glas
    BRND23866
    25 ml
    0,1 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserve-burettip, bruin borosilicaatglas 5.4, voor compacte buret en compacte automatische buret van 25 en 50 ml
    Reserve-burettip, bruin borosilicaatglas 5.4, voor compacte buret en compacte automatische buret van 25 en 50 ml
    BRND11515
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 8,20 €