Compact automatic burettes, SILBERBRAND
25 ml, 0,1 ml, 495 mm, 0,08 ± ml
Catalogus # BRND23829
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicaatglas 5.4, amberkleurige buret, amberkleurige PE-fles, klasse B.
- Modulair concept - alle componenten zijn vervangbaar
- Gekalibreerd om 'Ex' te leveren
- Witte schaalverdeling en automatische nulstelling
25 ml: foutlimiet volgens klasse B, DIN EN ISO 385.
50 ml: DIN EN ISO 385, klasse B.
: Steunen, buretklemmen en rubberen balgen apart bestellen.
: Burette geleverd met 1000 ml PE-reservoirfles met bodem en PVC-vulbuis.
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Lengte:495 mm
- Indeling:0,1 ml
- Tolerantie:0,08 ± ml
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Rubberen balg met enkele ballon, oranje, met ventiel en buisRubberen balg met enkele ballon, oranje, met ventiel en buisBRND23400Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 17,50 €
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitBeschikbaarheidPrice
- Bases for bottles
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitBeschikbaarheidPrice
- Bases for bottles
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitBeschikbaarheidPrice
- Reservoirfles, LDPE, bruin, GL 28
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserve-vulbuis voor alle compacte automatische buretten, PVCReserve-vulbuis voor alle compacte automatische buretten, PVCBRND11525Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 4,80 €
Productinformatie
- Catalogus #LengteBeschikbaarheidPrice
- Pompkop, bruin, NS 29/32, lengte aansluiting 185 mm, buitendiameter mondstuk 7 mm, Boro 3.3Pompkop, bruin, NS 29/32, lengte aansluiting 185 mm, buitendiameter mondstuk 7 mm, Boro 3.3BRND23876185 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 57,40 €
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitIndelingBeschikbaarheidPrice
- Reserve-buretbuisjes, bruin glasReserve-buretbuisjes, bruin glasBRND2386850 ml0,1 mlLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 72,00 €
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitIndelingBeschikbaarheidPrice
- Reserve-buretbuisjes, bruin glasReserve-buretbuisjes, bruin glasBRND2386625 ml0,1 mlLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 72,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserve-burettip, bruin borosilicaatglas 5.4, voor compacte buret en compacte automatische buret van 25 en 50 mlReserve-burettip, bruin borosilicaatglas 5.4, voor compacte buret en compacte automatische buret van 25 en 50 mlBRND11515Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 8,20 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.