Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,1 ml, 790 mm, 0,05 ± ml
612-7172
: Brand
Borosilicaatglas fles 3.3, klasse AS, DE-M markering.
- Gekalibreerd om te leveren (TD, Ex)
- Schellbach-streep
- Afneembare afsluitkraan
Certifications: DIN EN ISO 385
Ordering information: Buretklemmen, steunen en rubberbalgen dienen apart te worden besteld.
Delivery information: Geleverd als buretbuis, afsluitkraan met precisiepunt, vulbuis (PVC) en 1000 ml PE-fles
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Product Literature
- Capaciteit:50 ml
- Lengte:790 mm
- Indeling:0,1 ml
- Tolerantie:0,05 ± ml
Accessories
- Omschrijving
- OmschrijvingCapaciteit
- Omschrijving
- OmschrijvingCapaciteit
- OmschrijvingLengte
- BRND23875Pompkop, transparant, NS 29/32, lengte aansluiting 185 mm, buitendiameter mondstuk 7 mm, Boro 3.3185 mm1 * 1 ST - 44,70 €
- Omschrijving
- BRND11510Reserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 10 ml1 * 1 ST - 6,90 €
- Omschrijving
- Omschrijving
- BRND11512Reserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 50 ml1 * 1 ST - 6,90 €
- OmschrijvingCapaciteitIndeling
- Omschrijving
- BRND11511Reserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 25 ml1 * 1 ST - 6,90 €
- OmschrijvingCapaciteitIndeling
- OmschrijvingCapaciteitIndeling
- OmschrijvingCapaciteit
- OmschrijvingCapaciteit