Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
25 ml, 0,05 ml, 785 mm, 0,03 ± ml
Catalogus # 612-7171
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicaatglas fles 3.3, klasse AS, DE-M markering.
- Gekalibreerd om te leveren (TD, Ex)
- Schellbach-streep
- Afneembare afsluitkraan
Certificeringen: DIN EN ISO 385
Bestelinformatie: Buretklemmen, steunen en rubberbalgen dienen apart te worden besteld.
Levering: Geleverd als buretbuis, afsluitkraan met precisiepunt, vulbuis (PVC) en 1000 ml PE-fles
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Product documentatie
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Lengte:785 mm
- Indeling:0,05 ml
- Tolerantie:0,03 ± ml
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Rubberen balg met enkele ballon, oranje, met ventiel en buisRubberen balg met enkele ballon, oranje, met ventiel en buisBRND23400Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 17,50 €
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitBeschikbaarheidPrice
- Bases for bottles
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserve-vulbuis voor alle compacte automatische buretten, PVCReserve-vulbuis voor alle compacte automatische buretten, PVCBRND11525Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 4,80 €
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitBeschikbaarheidPrice
- Bases for bottles
Productinformatie
- Catalogus #LengteBeschikbaarheidPrice
- Pompkop, transparant, NS 29/32, lengte aansluiting 185 mm, buitendiameter mondstuk 7 mm, Boro 3.3Pompkop, transparant, NS 29/32, lengte aansluiting 185 mm, buitendiameter mondstuk 7 mm, Boro 3.3BRND23875185 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 44,70 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 10 mlReserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 10 mlBRND11510Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 6,90 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserve-buretafsluitkraan, PTFE
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 50 mlReserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 50 mlBRND11512Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 6,90 €
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitIndelingBeschikbaarheidPrice
- Reserve-buretbuisjes, AR-Glas®
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 25 mlReserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 25 mlBRND11511Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 6,90 €
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitIndelingBeschikbaarheidPrice
- Reserve-buretbuisjes, AR-Glas®
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitIndelingBeschikbaarheidPrice
- Reserve-buretbuisjes, AR-Glas®
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitBeschikbaarheidPrice
- Reservoirfles, LDPE, GL 25
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitBeschikbaarheidPrice
- Reservoirfles, LDPE, GL 28