Tankliners, HyPerforma™
Tank liners, 200 l
Catalogus # HYCPSH30646.03
Leverancier: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Ga naar:
Product Details & Documents
Tankvoeringen zijn gammastraling behandelde, open wegwerpzakken die ontworpen zijn om in cilindrische vaten te passen.
- Het ontwerp met zijvouwen zorgt voor een nauwsluitende pasvorm in de tank
- Gemaakt van CX3-9 folie
- Voor HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Documents
Specificaties
- Omschrijving:Tank liners, 200 l
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.