Tankliners, HyPerforma™
Tank liners, 100 l
HYCPSH30646.02
Tankvoeringen zijn gammastraling behandelde, open wegwerpzakken die ontworpen zijn om in cilindrische vaten te passen.
- Het ontwerp met zijvouwen zorgt voor een nauwsluitende pasvorm in de tank
- Gemaakt van CX3-9 folie
- Voor HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300
:
:
:
:
:
- Omschrijving:Tank liners, 100 l
- Seq:02