Tankliners, HyPerforma™
Tank liners, 50 l
Catalogus # HYCPSH30646.01
Leverancier: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Ga naar:
Product Details & Documents
Tankvoeringen zijn gammastraling behandelde, open wegwerpzakken die ontworpen zijn om in cilindrische vaten te passen.
- Het ontwerp met zijvouwen zorgt voor een nauwsluitende pasvorm in de tank
- Gemaakt van CX3-9 folie
- Voor HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300
:
:
:
:
:
Specificaties
- Omschrijving:Tank liners, 50 l
- Seq:01