Tankliners, HyPerforma™
Tank liners, with liner Ø 630 mm, 200 l
Tankvoeringen zijn gammastraling behandelde, open wegwerpzakken die ontworpen zijn om in cilindrische vaten te passen.
- Het ontwerp met zijvouwen zorgt voor een nauwsluitende pasvorm in de tank
- Gemaakt van CX3-9 folie
- Voor HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300
:
:
:
:
:
- Omschrijving:Tank liners, with liner Ø 630 mm, 200 l
- Seq:08