Tankliners, HyPerforma™
Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
Supplier: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Jump to:
Product Details & Documents
Tankvoeringen zijn gammastraling behandelde, open wegwerpzakken die ontworpen zijn om in cilindrische vaten te passen.
- Het ontwerp met zijvouwen zorgt voor een nauwsluitende pasvorm in de tank
- Gemaakt van CX3-9 folie
- Voor HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Omschrijving:Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
- Seq:07