Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Testsystemen voor microbiologie
Micro-organisme testen
Microorganisms strains
Microorganisms strains
Print
Microorganisms strains
Micrococcus luteus ATCC® 4698, 5 g
Catalogus # SIALM3770-5G
Leverancier:
Merck
Microorganisms strains
Catalogus # SIALM3770-5G
Leverancier:
Merck
CAS-nummer:
Afbeelding vergroten
Return to Top
Microorganisms strains
Micrococcus luteus ATCC® 4698, 5 g
Specificaties
Toevoegen aan winkelwagen
Ga naar:
Specificaties
CAS-nummer:
Price
162,00 €
Log in
voor beschikbaarheid
Maateenheid
1 * 5 g
Blocked
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Productfamilie Opties Beschikbaar
Return Policy
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
VPE:
5 g
Omschrijving:
Micrococcus luteus ATCC® 4698
Specificaties
Removable Deep Freeze Labels for Thermal Transfer Printers
#: GAINRMTT231NPC11WH
Leverancier: GA
Wrap-Around Cryogenic Thermal Transfer Labels
#: GAINHBTT313C1-2WH
Leverancier: GA