Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
9,180, —, Boraat, 25 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Catalogus # 33595-6X1L
Leverancier: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Catalogus # 33595-6X1L
Leverancier: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
Certificeringen: According to DIN 19266.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- pH buffer soort:Boraat
- VPE:6 L
- Referentietemperatuur:25 °C
- pH-nauwkeurigheid:—
- Info VPE:6×1 L
- pH-waarde:9,180
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.