Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, violet, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
Catalogus # 33668-6X500ML
Leverancier:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Catalogus # 33668-6X500ML
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, violet, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
CAS-nummer:  
Price
205,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 3.000 mL
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    3.000 mL
  • Referentietemperatuur:
    20 °C
  • Kleur:
    violet
  • Info VPE:
    6×0,5 L
  • pH-waarde:
    10,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.