Buffer solutions, colour coded, Fluka™
9,00, blauw, 20 °C, VOLPAK container, 5 L, 5 L
Catalogus # 33667-5L-VP
Leverancier: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Catalogus # 33667-5L-VP
Leverancier: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:VOLPAK container
- VPE:5 L
- Referentietemperatuur:20 °C
- Kleur:blauw
- Info VPE:5 L
- pH-waarde:9,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.