Robottips voor Tecan®
902-261 PATCH XPRESS, 50 µl, +, -, transparant, 10 racks, 96 each
Catalogus # MLBP902-261XP
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Robottips voor Tecan®
Catalogus # MLBP902-261XP
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Hoogwaardige punten, bijzonder geschikt voor researchlaboratoria in moleculaire biologie.
- Transparant of zwart PP
- Tips met ART® filters: elimineren het risico van kruisbesmetting tussen monsters; ontworpen voor toepassingen met DNA, RNA en radioactieve en besmettelijke monsters
- Gecertificeerd RNase, DNase, DNA- en pyrogeenvrij
- Steriele tips: gesteriliseerd met gammastraling
- Tips met wijde opening: ontworpen voor toepassingen met monsters met hogere viscositeit
Ordering information: Leverbaar in dozen met 10 rekken of 50 rekken (Econopak).
Specificaties
- Verpakt:10 racks, 96 each
- Steriel:+
- Volume:50 µl
- Tip stijl:902-261 PATCH XPRESS
- Tip kleur:transparant
- Filter:-
- Cat. No.:MLBP902-261XP
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage