Orders LinkContactUsLinkComponent
Percoll™
Percoll™, 6×1 l
  17-0891-09
 :   Cytiva
Percoll™
  17-0891-09
 :  Cytiva
Percoll™
Percoll™
Percoll™, 6×1 l
3 100,00 €
1 * 6 ST
Percoll® wordt vaak gebruikt voor het scheiden van cellen, organellen, virussen en andere subcellulaire deeltjes.
  • Uitsluitend voor onderzoeksgebruik
  • Vaak gebruikt in basisonderzoekstoepassingen
  • Gebruikt in uitgebalanceerde zoutoplossingen
  • Kleurloos tot lichtgeel
Een dichtheidsgradiënt op silicabasis voor gebruik bij het scheiden van cellen, organellen, virussen en andere subcellulaire deeltjes. Percoll® bestaat uit silicadeeltjes die zijn gecoat met polyvinylpyrrolidon (PVP) en wordt vaak gebruikt in fundamentele onderzoekstoepassingen. Ook gebruikt in uitgebalanceerde zoutoplossingen, fysiologische zoutoplossing of 0,25 M sucrose, en voor de vorming van gradiënten, hetzij door het gebruik van handige gradiëntmengers of door centrifugatie op hoge snelheid. Colloïdale oplossing van silica gecoat met polyvinylpyrrolidon (PVP). Vloeistof/suspensie. Kleurloos tot lichtgeel. Analysecertificaat is beschikbaar.
 : Percoll is for Research use only.
  • Omschrijving:
    Percoll™, 6×1 l
  • Seq:
    03