Storage Boxes with Lid
6 l, transparant, 340×230×95 mm, SAN
Catalogus # SEMA0882
Leverancier: SEMADENI
Ga naar:
Product Details & Documents
These storage boxes with transparent lids are either made of polystyrene (PS) or styrene-acrylonitrile resin (SAN).
Specificaties
- Capaciteit:6 l
- Kleur:transparant
- Materiaal:SAN
- Seq:03
- b×d×h:340×230×95 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.