Liquid nitrogen level control, auto-fill system
Magnetic valve for liquid nitrogen, 24 V
Catalogus # KGWA1303
Leverancier: KGW
Ga naar:
Product Details & Documents
Level control for liquid nitrogen type is manual or automatic refill. It is used for level control of liquid nitrogen (LN₂) in unsealed Dewar flasks.
- Parting of cable safety device for sensor
- Optical indication of the actual state
Applicable for acoustic and optical error indication, the controller opens whole refilling the magnetic valve at the reservoir tank.
Levering: Supplied with two temperature sensors PT 100 (minimum, maximum sensors), socket for LN₂-magnetic valve (24 V), function control for sensor.
Specificaties
- Omschrijving:Magnetic valve for liquid nitrogen, 24 V
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.