Xyleen, BAKER, J.T.Baker®
200 L
Leverancier: Avantor
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dimethylbenzene
- CAS-nummer:1330-20-7
- Formule:C₆H₄(CH₃)₂
- MDL-nummer:MFCD00077264
- Molecular Weight:106.17 g/mol
- Merck index:13,10136
- Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–34 °C
- Dichtheid:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:25 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-535-7
- UN:1307
- ADR:3,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:passes test
- Additional Specification(s)::-
- Assay:min. 98 %
- Color:max. 10
Specificaties
- VPE:200 L



