Natriumhydroxide solution 50% (w/w), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
PE drum, black, 600 lb
Leverancier: Avantor
Natriumhydroxide solution 50% (w/w), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Catalogus # 3727-09
Leverancier: Avantor
CAS-nummer: 1310-73-2
Ga naar:
Product Details & Documents
MPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C).
Let op: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Kokend Pt:119…135 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:9…10 °C
- Dichtheid:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerChemical Mining Supplies
Product documentatie
sds_BAKR3727
SDS
spec_BAKR3727-03 spec_BAKR3727-09
Product specificatie
Specificaties
Specificatie testresultaten
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:50 - 52%
- Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.:≤20
- Assay (NaOH) (by acidimetry):50 - 52 %
- Color (APHA):≤20
- Sodium Carbonate (Na₂CO₃):≤0.1 %
- Chloride (Cl):≤0.002 %
- Sulfate (SO₄):≤0.001 %
- Ammonium Hydroxide Precipitate:≤0.01 %
- Silica (SiO₂), For Information Only:≤5 ppm
- Heavy Metals (as Ag):≤0.001 %
- Potassium (K):≤0.01 %
- Nitrogen Compounds (as N):≤5 ppm
- Phosphate (PO₄):≤5 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤5 ppm
- Trace Impurities - Nickel (Ni):≤5.000 ppm
Specificaties
- Verpakking:PE drum, black
- VPE:600 lb
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.