Ribbons for label printer BBP™11
Printerlint voor thermische overdracht, breedte 110 mm, BBP™11, 70 m, zwart
Catalogus # BRDY804465
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
TDS Brady R600 Halogen Free Series Thermal Transfer Ribbon
Technische fiche
Specificaties
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Printerlint voor thermische overdracht, breedte 110 mm
- Lengte:70 m
- Seq:18
- Voor:BBP™11