Druppelflessen, LDPE, Nalgene®
8 ml, LDPE, 65 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
Catalogus # NALG312750-9025
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Druppelflessen, LDPE, Nalgene®
Catalogus # NALG312750-9025
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Druppelflessen gemaakt van natuurlijk/wit polyethyleen met lage dichtheid.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
Certifications: In overeenstemming met ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 en USP Klasse VI
Ordering information: Doseertip met gecontroleerde druppeling en gekleurde sluitingen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Documents
Specificaties
- Ø uitw.:20 mm
- Voor:Nalgene controlled dropper
- Schroefdraad:15-415 mm
- Capaciteit:8 ml
- Hoogte:65 mm
- Materiaal:LDPE
- Seq:05
- Cat. No.:NALG312750-9025
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Sluitingen, PP, geel
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Doseertips, LDPE, 50 µl
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Doseertips, LDPE, 40 µl
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Sluitingen, PP, doorschijnend
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Sluitingen, PP, wit
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Sluitingen, PP, groen
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Sluitingen, PP, blauw