FlashGel™-systemen
Product Details & Documents
FlashGel™-systeem voor DNA biedt een snelle methode voor het scheiden van DNA en het volgen van de DNA-migratie. Het systeem bestaat uit gesloten, voorgegoten agarose FlashGel™ DNA-cassettes voor eenmalig gebruik en een elektroferese eenheid met ingebouwde transilluminator (FlashGel™ Dock) die zowel voor scheiding als detectie zorgt.
- Scheidt DNA-fragmenten 10 bp tot 4 Kb in 2 tot 7 minuten
- Gelruns kunnen op het werkblad worden bewaakt, in realtime zonder UV-licht
- Minimaal 5 maal gevoeliger dan gels die gekleurd zijn met ethidiumbromide
: Sommige onderdelen en technologieën van het FlashGel™-systeem worden onder licentieovereenkomst verkocht. De kleurstoffen voor gels met nucleïnezuren in dit product worden vervaardigd en verkocht onder licentieovereenkomst van Molecular Probes, Inc voor exclusief gebruik in onderzoekstoepassingen of kwaliteitscontrole en worden gedekt door aangevraagde en verstrekte patenten. De FlashGel™ Dock technologie valt onder licentie van Clare Chemical Research, Inc. De elektroferese technologie valt onder licentie van Temple University.
: Geleverd als aparte onderdelen of als een startkit. De markers en kleurstof kunnen meteen worden geladen, zijn geoptimaliseerd voor gebruik met het systeem en worden aanbevolen vanwege hun goede prestaties. De startkit bevat een FlashGel™ Dock; doos van 9, 1,2%, 12+1 well FlashGel™ DNA-cassettes; 1 ml FlashGel™-laadkleurstof; en 150 µl FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 4 Kb).
: Opmerking: de gel is niet toegankelijk. Niet geschikt voor terugwinning.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Omschrijving:FlashGel™ system, including FlashGel™ dock, FlashGel™ camera, 9× FlashGel™ DNA cassettes (1,2%, 12+1-well format), FlashGel™ loading dye and FlashGel™ DNA marker
- Seq:01
- Cat. No.:LONZ57067
- Gelgrootte b×l:84×70 mm
- Opslag (cassettes):Maximaal 5 maanden na productie op kamertemperatuur
- Cassettegrootte B×D×H:107×115×17 mm
- Model:FlashGel™ DNA
- Wellvolume:2 - 5 µl
- Scheidingsbereik (bp):1,2% agarose: 50 - 4000
2,2% agarose: 10 - 1000 - Afmetingen Dock, b×d×h:120×134×54 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Formaldehyde sample buffer
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µL
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and maskFlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and maskLONZ57064Log in voor beschikbaarheid1 * 1 KIT - 676,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™ DNA-marker (50 bp tot 1 kb), voor 2,2 % cassettesFlashGel™ DNA-marker (50 bp tot 1 kb), voor 2,2 % cassettes733-1616Log in voor beschikbaarheid1 * 500 µl - 295,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- RNA-marker (0,5 bp tot 9 Kb)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp tot 1500 bp), 50 toepassingenFlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp tot 1500 bp), 50 toepassingen733-1621Log in voor beschikbaarheid1 * 250 µl - 295,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 4 Kb), voor 1,2% cassettesFlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 4 Kb), voor 1,2% cassettes733-1620Log in voor beschikbaarheid1 * 500 µl - 295,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 3 kb), voor cassettes met dubbel niveauFlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 3 kb), voor cassettes met dubbel niveau733-1622Log in voor beschikbaarheid1 * 500 µl - 295,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™ laadkleurstof, 5X, RNA native monsterbuffer (bevat xyleencyanol)FlashGel™ laadkleurstof, 5X, RNA native monsterbuffer (bevat xyleencyanol)733-1619Log in voor beschikbaarheid1 * 5 mL - 234,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™-dock
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™ recovery buffer, 2× 500 μl
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™ power supply
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dockFlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dockLONZ57069Log in voor beschikbaarheid1 * 1 KIT - 1 690,00 €