Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, Ph2, M27, N.A. van 0,5, WD van 2,0 mm, 20×
  ZEIS4203519910000
 :   ZEISS
Objectives
  ZEIS4203519910000
 :  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, Ph2, M27, N.A. van 0,5, WD van 2,0 mm, 20×
1 975,56 €
1 * 1 ST
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
  • Vergroting:
    20×
  • Omschrijving:
    EC-Plan-achromatisch Neofluar, Ph2, M27, N.A. van 0,5, WD van 2,0 mm
  • Seq:
    20