Objectives
A-Plan-achromatisch, M27, N.A. van 0,12, WD van 10,1 mm, 5×
Catalog # ZEIS4210309900000
Supplier: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
- Vergroting:5×
- Omschrijving:A-Plan-achromatisch, M27, N.A. van 0,12, WD van 10,1 mm