Orders LinkContactUsLinkComponent
Scalpels
Scalpels
3, 150 mm, Scalpel, met gemonteerd mes, oranje
  BOCH12642
 :   BOCHEM
Scalpels
  BOCH12642
 :  BOCHEM
Scalpels
Scalpels
3, 150 mm, Scalpel, met gemonteerd mes, oranje
3,60 €
1 * 1 ST
These mounted scalpels feature a steel blade and a coloured handle made of impact resistant PS.
  • Not sterile
  • Blades are exchangeable
  • Spare blades available (set of 10 pieces)
  • Type:
    3
  • Omschrijving:
    Scalpel, met gemonteerd mes, oranje
  • Lengte:
    150 mm