Scalpels
1, 150 mm, Scalpel, met gemonteerd mes, blauw
Catalogus # BOCH12640
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
These mounted scalpels feature a steel blade and a coloured handle made of impact resistant PS.
- Not sterile
- Blades are exchangeable
- Spare blades available (set of 10 pieces)
Specificaties
- Type:1
- Omschrijving:Scalpel, met gemonteerd mes, blauw
- Lengte:150 mm