Safety Litter Boxes
Safety litter box, Roestvrij staal 18/10, 120 L, 400×300×740 mm
Catalogus # BOCH11422
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
- With swinging lid
- With handles left and right
- Easy to handle and easy to clean
Specificaties
- Capaciteit:120 L
- Omschrijving:Safety litter box
- Materiaal:Roestvrij staal 18/10
- Seq:02
- b×d×h:400×300×740 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.