Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
100 ml, 220 mm, 50 mm
Catalogus # BOCH8830
Leverancier:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Catalogus # BOCH8830
Leverancier:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
100 ml, 220 mm, 50 mm
Price
114,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Soldered handle
Specificaties
  • Ø:
    50 mm
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Lengte:
    220 mm
  • Seq:
    01