Forceps, precision
Precision forceps, extra sharp, curved, Curved, 105 mm
Catalogus # BOCH1940
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
These non serrated forceps are made of durable titanium.
- High corrosion and thermal resistance
- Lightweight, high strength
Titanium is resistant to diluted sulphuric acid, hydrochloric acid, solutions containing chloride, cold nitric acid as well as most organic acids and alkaline solutions, such as sodium hydroxide.
Specificaties
- Type:Curved
- Omschrijving:Precision forceps, extra sharp, curved
- Lengte:105 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.