Orders LinkContactUsLinkComponent
Support clips
Support clips
Support clip with fitting, O. Ø 73 - 78 mm
Catalog # BOCH595
Supplier:   BOCHEM
Support clips
Catalog # BOCH595
Supplier:  BOCHEM
Support clips
Support clips
Support clip with fitting, O. Ø 73 - 78 mm
Price
99,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These support clips are coated with ceramic inside.
  • For tubes and cylindrical vessels
  • With fitting
Ordering information: The shafts (rods) need to be ordered separately.
Specifications
  • Omschrijving:
    Support clip with fitting, O. Ø 73 - 78 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.