Orders LinkContactUsLinkComponent
Rods, filtering, BOLA
Rods, filtering, BOLA
28×100 mm, 50 μm
Catalogus # BOHLN1520-28
Leverancier:   Bohlender
Rods, filtering, BOLA
Catalogus # BOHLN1520-28
Leverancier:  Bohlender
Rods, filtering, BOLA
Rods, filtering, BOLA
28×100 mm, 50 μm
Price
113,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These filtering rods are made of microporous PTFE.
  • Resistant to chemicals
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
Diameter and length are nominal dimensions and can contain a machining tolerance.
Specificaties
  • Ø×h:
    28×100 mm
  • Poriëngrootte:
    50 μm
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.