Orders LinkContactUsLinkComponent
Opslagzak
Opslagzak
Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 100×200 mm
Catalog # SEMA2442
Supplier:   SEMADENI
Opslagzak
Catalog # SEMA2442
Supplier:  SEMADENI
Opslagzak
Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 100×200 mm
Price
12,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Opbergzakken van transparant LDPE, met bodemlas.
Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen, maar dan zonder zijlas.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: Minimale afname: 100 stuks
Caution:
Specifications
  • Omschrijving:
    Storage bags, transparent, with ground weld.
  • Afmetingen:
    100×200 mm
  • Seq:
    03
  • Dikte:
    0,05 mm