Pasteurpipetten
Graduated, 1,0 ml, 14 µl, 144 mm, +, Bulk
Catalogus # RATI2655181
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik.
- Soft, elastic bulb
- Unbreakable, reduced risk of injury compared to glass
- Inert to biological fluids and most acids
- Graduated pipettes with clearly visible embossed graduations
- Sterile pipettes are gas-sterilised and individually packed
- Suitable for food contact
Specificaties
- Verpakt:Bulk
- Steriel:+
- Capaciteit:1,0 ml
- Omschrijving:Graduated
- Lengte:144 mm
- Seq:01
- Druppelvolume:14 µl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.