Pasteurpipetten
Ungraduated, 3,0 ml, 30 µl, 155 mm, +, Bulk
Catalogus # RATI2655151
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik.
- Soft, elastic bulb
- Unbreakable, reduced risk of injury compared to glass
- Inert to biological fluids and most acids
- Graduated pipettes with clearly visible embossed graduations
- Sterile pipettes are gas-sterilised and individually packed
- Suitable for food contact
Specificaties
- Verpakt:Bulk
- Steriel:+
- Capaciteit:3,0 ml
- Omschrijving:Ungraduated
- Lengte:155 mm
- Seq:14
- Druppelvolume:30 µl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.