Test tubes
4 ml, 70 mm, 11 mm, PS, 1000 per zak
Catalogus # RATI3514040
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, clear or PP, translucent.
- PS: Good thermal resistance. PP: Very good thermal resistance, autoclavable
- PS: Good chemical resistance. PP: Very good chemical resistance
- Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specificaties
- Ø uitw.:11 mm
- Verpakt:1000 per zak
- Capaciteit:4 ml
- Lengte:70 mm
- Materiaal:PS
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.