Test tubes
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, 1000 per zak
Catalogus # RATI3514030
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, clear or PP, translucent.
- PS: Good thermal resistance. PP: Very good thermal resistance, autoclavable
- PS: Good chemical resistance. PP: Very good chemical resistance
- Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specificaties
- Ø uitw.:12 mm
- Verpakt:1000 per zak
- Capaciteit:5 ml
- Lengte:75 mm
- Materiaal:PS
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.