Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
9×9, Cryotubes 3 - 5 ml, groen, 132×132×94 mm
Catalogus # RATI5150022
Leverancier:   RATIOLAB
Cryoboxes
Catalogus # RATI5150022
Leverancier:  RATIOLAB
Cryoboxes
9×9, Cryotubes 3 - 5 ml, groen, 132×132×94 mm
Price
69,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 ST
Product Details & Documents
PC, coloured, with clear lid.
  • Temperature-resistant from −190 to 121 °C
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • By stacking corners the boxes are suitable for safe transport
With slip lid and variable grid insert.
Specificaties
  • Compartimenten:
    9×9
  • Voor:
    Cryotubes 3 - 5 ml
  • Uitw. b×d×h:
    132×132×94 mm
  • Kleur:
    groen
  • Seq:
    08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.