Microplates, 96-well
96-wells plaat, helder, 96, -
Catalogus # RATI6018111
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
RATI6018211_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Aant. wells:96
- Steriel:-
- Kleur:helder
- Omschrijving:96-wells plaat
- Cat. No.:RATI6018111
- Wellprofiel:U-bodem
- Model:Microtestplaten, volume ∼300 μl