Buffers, concentrated solutions, Fluka™
10,00, ±0.05, sodium tetraborate/sodium hydroxide solution, 500 ml, Ampoule, 6
Leverancier: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Catalogus # 38749-6X1EA
Leverancier: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Ampoule
- VPE:6
- pH-nauwkeurigheid:±0.05
- Eindvolume:500 ml
- pH-waarde:10,00
- Bestanddelen:sodium tetraborate/sodium hydroxide solution
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.