Buffers, concentrated solutions, Fluka™
2,00, ±0.02, citric acid/hydrochloric acid/sodium chloride, 500 ml, Ampoule, 1
- Verpakking:Ampoule
- VPE:1
- pH-nauwkeurigheid:±0.02
- Eindvolume:500 ml
- pH-waarde:2,00
- Bestanddelen:citric acid/hydrochloric acid/sodium chloride