Buffers, concentrated solutions, Fluka™
1,00, ±0.02, hydrochloric acid/potassium chloride, 500 ml, Ampoule, 1
Leverancier: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Catalogus # 38740-1EA
Leverancier: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Ampoule
- VPE:1
- pH-nauwkeurigheid:±0.02
- Eindvolume:500 ml
- pH-waarde:1,00
- Bestanddelen:hydrochloric acid/potassium chloride
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.