Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
10,00, ±0.05, Boraat, 20 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
Catalogus # 33649-1L
Leverancier:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Catalogus # 33649-1L
Leverancier:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
10,00, ±0.05, Boraat, 20 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
CAS-nummer:  
Price
64,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • pH buffer soort:
    Boraat
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    20 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0.05
  • Info VPE:
    1×1 L
  • pH-waarde:
    10,00
Specificaties