Buffers, concentrated solutions, Fluka™
11,00, ±0.05, boric acid/sodium hydroxide solution/potassium chloride, 500 ml, Ampoule, 1
Supplier: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Catalog # 38750-1EA
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
Specifications
- Verpakking:Ampoule
- VPE:1
- pH-nauwkeurigheid:±0.05
- Eindvolume:500 ml
- pH-waarde:11,00
- Bestanddelen:boric acid/sodium hydroxide solution/potassium chloride
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.