Natriumchloride ≥98%, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
Fournisseur: VWR Chemicals
Natriumchloride ≥98%, TECHNICAL
N° de catalogue 27788.460
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 7647-14-5
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- Numéro CAS:7647-14-5
- Formule:NaCl
- Numéro MDL:MFCD00003477
- Poids moléculaire:58.44 g/mol
- Index Merck:14,08599
- Point d'ébullition:1413 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:801 °C
- Densité:2,16 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Kamertemperatuur
- EINECS:231-598-3
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 33L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247037) 5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC27788.297_SPEC_EN.pdf P20_VWRC27788.366_SPEC_EN.pdf P20_VWRC27788.460_SPEC_EN.pdf spec_VWRC27788.297 spec_VWRC27788.297
Spécification du produit
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 98 %
- Appearance:Colourless crystals
Spécifications
- Verpakking:Plastic bucket
- VPE:25 kg