Orders LinkContactUsLinkComponent
Stearic acid
Stearic acid
Glass bottle for solids, 500 mg
Catalogus # CAYM10011298-500
Leverancier:   Cayman Chemical
Stearic acid
Catalogus # CAYM10011298-500
Leverancier:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  57-11-4
Stearic acid
Stearic acid
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS-nummer:  57-11-4
Price
46,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  • CAS-nummer:57-11-4
  • Formule:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL-nummer:MFCD00002752
  • Molecular Weight:284.48 g/mol
  • Merck index:13,08882
  • Kokend Pt:361 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:67 °C
  • Dichtheid:0,94 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:196 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:200-313-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 mg
Specificaties