Orders LinkContactUsLinkComponent
Verteerd lambda-DNA
Verteerd lambda-DNA
Lambda-DNA verteerd met Eco RI en Hind III, 20 µG
Catalogus # EDVO710
Leverancier:   EDVOTEK
Verteerd lambda-DNA
Catalogus # EDVO710
Leverancier:  EDVOTEK
CAS-nummer:  
Verteerd lambda-DNA
Lambda-DNA verteerd met Eco RI en Hind III, 20 µG
CAS-nummer:  
Price
49,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 µG
Product Details & Documents
20 µg voor 20 gels.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    20 µG
  • Omschrijving:
    Lambda-DNA verteerd met Eco RI en Hind III
Specificaties