Orders LinkContactUsLinkComponent
Tris-Glycine buffer
Tris-Glycine buffer
Tris-glycinebuffer (10X voor 5 l), Glass bottle, 500 mL
Catalogus # EDVO656
Leverancier:   EDVOTEK
Tris-Glycine buffer
Catalogus # EDVO656
Leverancier:  EDVOTEK
CAS-nummer:  
Tris-Glycine buffer
Tris-glycinebuffer (10X voor 5 l), Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
27,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    Tris-glycinebuffer (10X voor 5 l)