Orders LinkContactUsLinkComponent
Tris-Glycine buffer
Tris-Glycine buffer
Tris-glycine-SDS buffer (10X for 5 l), Glass bottle, 500 mL
Catalogus # EDVO655
Leverancier:   EDVOTEK
Tris-Glycine buffer
Catalogus # EDVO655
Leverancier:  EDVOTEK
CAS-nummer:  
Tris-Glycine buffer
Tris-glycine-SDS buffer (10X for 5 l), Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
27,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    Tris-glycine-SDS buffer (10X for 5 l)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.